Learn More
Abnova™ Human NCLN Partial ORF (NP_064555, 44 a.a. - 144 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit 16198876
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16198876 10 μg 10µg
16108886 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16198876 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00056926Q01.10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: HEFTVYRMQQYDLQGQPYGTRNAVLNTEARTMAAEVLSRRCVLMRLLDFSYEQYQKALRQSAGAVVIILPRAMAAVPQDVVRQFMEIEPEMLAMETAVPVY
Spécification
Numéro d’adhésion NP_064555
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 56926
Poids moléculaire 36.85kDa
Nom NCLN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Immunogène HEFTVYRMQQYDLQGQPYGTRNAVLNTEARTMAAEVLSRRCVLMRLLDFSYEQYQKALRQSAGAVVIILPRAMAAVPQDVVRQFMEIEPEMLAMETAVPVY
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Nom usuel NCLN
Symbole de gène(s) NCLN
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid