Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec invalidation du gène NDUFA7
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
Lignée cellulaire KO NDUFA7 disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 8 pb dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.