Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec inactivation du gène NEIL1
Code produit 32157606 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157606 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32157606 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2661672x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
La lignée cellulaire NEIL1 KO est disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l'exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules knockout : sélectionnez '...
NEIL1 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 de cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 de cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules