Learn More
R&D Systems™ Human Neuroligin 3/NLGN3 (NP_851820.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Neurogenin-3 |
| Numéro d’adhésion | NP_851820.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 50674 |
| Alias de gène | Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, NEUROG3, neurogenin 3, neurogenin-3, Neurogenin3, NGN3, Protein atonal homolog 5, Relax |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |