Learn More
Abcam NFKB2 humain (NFkB p100/NFKB2) à éliminer la lignée cellulaire HCT116
Code produit 32154846 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32154846 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32142908 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32154846 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2668832x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
NFKB2 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 5 pb dans l’exon 8. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 de cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner '...
Lignée cellulaire NFKB2 KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 5 pb dans l’exon 8. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’Abcam relative à l’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules