missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de récepteur Nogo / récepteur de réticulon-4 humain
Description
Le NOGO (RTN4R) est un récepteur pour RTN4, OMG et MAG. Sa signalisation médie l’activation de Rho et la réorganisation en aval du cytosquelette d’actine. Le NOGO médie également l’inhibition de la croissance axonale et peut jouer un rôle dans la régulation de la régénération axonale et de la plasticité dans le SNC adulte. En outre, le NOGO agit avec RTN4 et LINGO1 pour réguler la motilité des cellules précurseurs neuronales pendant le développement cortical.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9BZR6 |
| Plage de dosage | 0,85 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,85 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 65078 |
| Symbole de gène(s) | RTN4R |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?