Learn More
R&D Systems™ Human NPRA/NPR1 (NP_000897) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_000897 |
| Identification génétique (Entrez) | 4881 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |