Learn More
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32154805 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32154805 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2572791Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa