Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa humaine avec invalidation du gène NRAS
Code produit 32140255 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32140255 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32140255 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2672242x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire NRAS KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec une insertion de 1 pb, une délétion de 2 pb et une délétion de 5 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/f...
La lignée cellulaire NRAS KO disponible à la commande. KO validée. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion à 1 pb dans l'exon 1 et délétion à 2 pb. dans l'exon 1 et délétion à 5 pb. Dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules