Description
Lignée cellulaire NUDT2 KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue à l’aide de CRISPR/Cas9, insertion de 16 pb dans l’exon 2, délétion de 1 pb dans l’exon 2 et délétion de 8 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative à l’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |