Learn More
Gibco™ Cellules de transport SLC d’OAT3 (G) humain
Code produit 17196622 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Cellules de 8 à 10 M
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17196622 Cellules de 8 à 10 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17196622 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM1104G
 Article restreint
En stock
Cellules HEK293 qui surexpriment de façon transitoire la protéine de transport du porteur de soluté (SlC) OAT3
  • Les cellules de transporteur SLC OAT3 (G) humain TRANSiPORT sont des cellules HEK293 qui surexpriment de façon transitoire la protéine de transport solute carrier (SLC) d’OAT3. Les porteurs de solutés sont une super-famille de transporteurs membranaires qui peuvent affecter la pharmacocinétique et l’exposition aux médicaments en régissant le transport des solutés dans et hors des cellules. La protéine de transport SLC d’OAT3 se trouve dans les tubules proximaux du rein, le plexus choroïde et les cellules endothéliales du cerveau.
  • Évaluez la possibilité du métabolisme médicamenteux impliquant des transporteurs
  • Format facile à utiliser
  • Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal-bruit
  • Peut être effectué à l’aide de composés marqués par radio-isotopes, de composés marqués par fluorescence ou de composés non marqués. La quantité de substrat transportée dans les cellules peut être mesurée directement à l’aide d’un compteur de scintillation liquide, d’un lecteur de plaques de fluorescence ou de la méthode LC-MS/MS, permettant ainsi une évaluation directe de l’activité du transporteur SLC.
  • Les cellules HEK293 fictives (réf. GM1101G) qui ne surexpriment pas le transporteur SLC sont disponibles pour une utilisation comme contrôle expérimental négatif. Certains composés peuvent démontrer des niveaux de fond de transport élevés en raison de la présence de transporteurs endogènes ou de liaisons non spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker dans l’azote liquide en phase vapeur.
Lignée cellulaire 293 (HEK)
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Espèces Humain
Nbre de cellules 8-10 x 106 cells
Type de produit Cellule de transport SLC
Quantité Cellules de 8 à 10 M