Description
- Les cellules de transporteur SLC OATP1B3 (G) humain TRANSiPORT sont des cellules HEK293 qui surexpriment de façon transitoire la protéine de transport solute carrier (SLC) d’OATP1B3. Les porteurs de solutés sont une super-famille de transporteurs membranaires qui peuvent affecter la pharmacocinétique et l’exposition aux médicaments en régissant le transport des solutés dans et hors des cellules. La protéine de transport SLC d’OATP1B3 se trouve dans les hépatocytes sinusoïdaux.
- Évaluez la possibilité du métabolisme médicamenteux impliquant des transporteurs
- Format facile à utiliser
- Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal-bruit
- Les dosages cellulaires peuvent être effectués à l’aide de composés marqués par radio-isotopes, de composés marqués par fluorescence ou de composés non marqués. La quantité de substrat transportée dans les cellules peut être mesurée directement à l’aide d’un compteur de scintillation liquide, d’un lecteur de plaques de fluorescence ou de la méthode LC-MS/MS, permettant ainsi une évaluation directe de l’activité du transporteur SLC.
- Les cellules HEK293 fictives (réf. GM1101G) qui ne surexpriment pas le transporteur SLC sont disponibles pour une utilisation comme contrôle expérimental négatif. Certains composés peuvent démontrer des niveaux de fond de transport élevés en raison de la présence de transporteurs endogènes ou de liaisons non spécifiques.
- Le format de produit pratique permet la génération de données en 2 jours, du dégel des cellules aux résultats finaux.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker dans l’azote liquide en phase vapeur. |
| Lignée cellulaire | 293 (HEK) |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
| Espèces | Humain |
| Nbre de cellules | 8-10 x 106 |
| Type de produit | Cellule de transport SLC |
| Quantité | Cellules de 8 à 10 M |