missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ONECUT2 (aa 269-332) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30207374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30207374 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30207374 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP101740

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

ONECUT2 is a member of the transcription factors of the ONECUT class, whose prototype is hepatocyte nuclear factor (HNF)-6. The distribution of OC-2 mRNA in humans is tissue-restricted, the strongest expression being detected in the liver and skin. ONECUT2 participates in the network of transcription factors required for liver differentiation and metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion O95948
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 9480
Nom Human ONECUT2 (aa 269-332) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène C730009D12; Hepatocyte nuclear factor 6-beta; HNF6B; HNF-6 B; HNF-6-beta; OC2; OC-2; One cut domain family member 2; one cut domain, family member 2; one cut homeobox 2; onecut 2; ONECUT2; ONECUT-2 homeodomain transcription factor; RGD1564677; si:ch1073-41k10.1; transcription factor ONECUT2; transcription factor ONECUT-2
Nom usuel ONECUT2
Symbole de gène(s) ONECUT2
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence MLTRGEQHLSRGLGTPPAAMMSHLNGLHHPGHTQSHGPVLAPSRERPPSSSSGSQVATSGQLEE
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.