Learn More
R&D Systems™ Human OR4M1 (NP_001005500.1) VersaClone cDNA
Code produit 18723567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18723567 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18723567 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Spécification
Expression OR4M1
Numéro d’adhésion NP_001005500.1
Identification génétique (Entrez) 441670
Alias de gène olfactory receptor 4M1, Olfactory receptor OR14-7, olfactory receptor, family 4, subfamily M, member 1, OR14-7
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg