missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human OR8D1 (aa 1-23) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30194832
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30194832 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30194832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP101836

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (61%), Rat (61%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63739 (PA5-63739. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. The olfactory receptor proteins are members of a large family of G-protein-coupled receptors (GPCR) arising from single coding-exon genes. Olfactory receptors share a 7-transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors and are responsible for the recognition and G protein-mediated transduction of odorant signals. The olfactory receptor gene family is the largest in the genome. The nomenclature assigned to the olfactory receptor genes and proteins for this organism is independent of other organisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q8WZ84
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 283159
Nom Human OR8D1 (aa 1-23) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène JCG9; Olfactory receptor 8D1; olfactory receptor 8D3; olfactory receptor family 8 subfamily D member 1; olfactory receptor OR11-301; olfactory receptor, family 8, subfamily D, member 1; olfactory receptor, family 8, subfamily D, member 3; olfactory receptor-like protein JCG9; olfactory-like receptor JCG9; OR8D1; OR8D3; OST004; PDJ9J14
Nom usuel OR8D1
Symbole de gène(s) OR8D1
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence MTMENYSMAAQFVLDGLTQQAEL
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.