Learn More
Human Pancreas Total RNA for QuantiGene Assays
Code produit 32096686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32096686 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32096686 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur QS0621
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) Analyse quantitative des acides nucléiques
Type de produit ARN total
Quantité 10 μg
Source de l’échantillon Regroupé, tissus normaux
Conditions d’expédition Glace carbonique