Learn More
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32154066 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32154066 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2585611Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T