Learn More
Abcam Lignée cellulaire PARP12 humaine knockout A549
Code produit 32143636 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32143636 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32143636 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2672202x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
PARP12 Lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion à 1 pb dans l’exon 3. Pour commander à la fois des cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez...
Lignée cellulaire KO PARP12 disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à l'utilisation de CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 1 pb dans l'exon 3. Pour commander à la fois les cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules