Learn More
Invitrogen™ Human PCNA ELISA Kit
Description
Human PCNA quantitates human PCNA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PCNA.
Le PCNA (protéine auxiliaire de la polymérase delta) est essentiel à la réplication de l’ADN et est impliqué dans les voies de réparation de discordance et d’excision de l’ADN. Le PCNA se lie à l’inhibiteur de CDK p21, aux endonucléases spécifiques à la structure Fen1 et XPG, et à l’ADN cytosine 5-méthyltransférase (MCMT). Le PCNA est un marqueur potentiellement utile des cellules présentant un potentiel de prolifération et permettant d’identifier l’état de prolifération des tissus tumoraux (c’est-à-dire pertinent pour le pronostic). Le PCNA est un marqueur pour les cellules en début de phase G1 et en phase S du cycle cellulaire. Le PCNA se trouve dans le noyau et est un cofacteur de l’ADN polymérase delta. Il agit comme un homotrimère et contribue à augmenter la transformation de la synthèse des brins de pointe pendant la réplication de l’ADN. En réponse aux dommages à l’ADN, le PCNA est ubiquitiné et est impliqué dans la voie de réparation de l’ADN dépendante de la RAD6. Deux variantes de transcription codant la même protéine ont été trouvées pour le PCNA. Les pseudogènes de PCNA ont été décrits sur le chromosome 4 et sur le chromosome X.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | ATLD2 ; cb16 ; cycline ; protéine auxiliaire de l’ADN polymérase delta ; etID36690.10 ; fa28e03 ; fb36g03 ; HGCN8729 ; protéine hypothétique LOC515499 ; LOC100339381 ; MGC8367 ; PCNA ; protéine pcna ; pcna/cycline ; PCNAR ; POL30 ; antigène nucléaire de prolifération cellulaire ; similaire à l’antigène nucléaire de prolifération cellulaire ; wu:fa28e03 ; wu:fb36g03 ; YBR0811 ; YBR088C |
| Plage de dosage | 2,5 à 600 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 2,46 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P12004 |
| Symbole de gène(s) | Pcna |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |