Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine SH-SY5Y avec invalidation du gène PDGFRA
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
La lignée cellulaire PDGFRA KO est disponible à la commande. KO validé par immunocytochimie, Western blot. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 67 pb dans l'exon 3. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules témoins sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/fiole.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |