Learn More
R&D Systems™ Human PDK-1 (NP_002604) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | PDK-1 |
| Numéro d’adhésion | NP_002604 |
| Identification génétique (Entrez) | 5170 |
| Alias de gène | 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1, 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2 pseudogene, PDK1, PDPK1, PDPK2, PDPK2P, PKB kinase, PkB kinase like gene 1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |