Learn More
R&D Systems™ Human PEAR1 (NP_001073940.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | PEAR1 |
| Numéro d’adhésion | NP_001073940.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 375033 |
| Alias de gène | JEDI, platelet endothelial aggregation receptor 1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |