Learn More
R&D Systems™ Human Perforin (NP_005032.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Perforin |
| Numéro d’adhésion | NP_005032.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 5551 |
| Alias de gène | Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFP, PFPcytolysin, PRF1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |