Learn More
R&D Systems™ Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Quantikine ELISA Kit
Description
The Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.78 - 50ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.284ng/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human PLA2G7 |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 7941 |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (25uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |