Learn More
Gibco™ Milieu de type plasma humain (HPLM)
Code produit 17100059 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17100059 500 mL 500mL
17896491 10 x 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17100059 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4899101
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le milieu de plasma humain Gibco (HPLM) est conçu pour ressembler à l’environnement cellulaire naturel trouvé dans le corps, imitant ainsi le profil métabolique du plasma humain.
Human Plasma-like Medium (HPLM) is designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Environnement physiologique adéquat—conçu pour ressembler à l’environnement cellulaire naturel trouvé dans le corps ; formulé avec plus de 60 métabolites polaires et concentrations de sel ressemblant au plasma
  • Évaluation par des pairs—Publication extensive de recherches ayant utilisé la HPLM
  • Facile à utiliser—Remplacement direct pour les milieux conventionnels lorsqu’il est supplémenté avec du SVF
Les milieux de culture cellulaire synthétiques classiques largement utilisés, notamment le MEM, le DMEM, le RPMI 1640 et le DMEM/F-12, contiennent du glucose, des acides aminés, des vitamines et des sels à des concentrations qui souvent ne reflètent pas celles présentes dans le plasma humain. Ces milieux manquent également de composants plasmatiques supplémentaires nécessaires pour imiter le profil métabolique du plasma humain. Lors de l’étude du cancer et d’autres maladies, les résultats présentant une plus grande pertinence physiologique permettront aux chercheurs d’améliorer leur compréhension de la fonction humaine et de la maladie.
La solution HPLM
Le milieu de plasma humain (HPLM) contient plus de 60 métabolites polaires comme les acides aminés, les acides nucléiques, les sucres et les petits acides organiques à des concentrations présentes dans le plasma humain. Les concentrations de sel dans le HPLM imitent les concentrations de sel présentes dans le plasma humain. En ressemblant à l’environnement cellulaire naturel que l’on trouve dans le corps, le HPLM permet aux chercheurs d’étudier l’impact des milieux cellulaires physiologiquement pertinents sur leurs applications spécifiques.
Lorsqu’il est complété par du sérum de veau fœtal (FBS), le HPLM est capable de soutenir la croissance et la viabilité cellulaires comparables à celles des milieux basaux conventionnels supplémentés par FBS. Pour la plupart des lignées cellulaires, l’adaptation n’est pas nécessaire pour passer du milieu conventionnel au HPLM.
La formulation HPLM complète est disponible (lien hypertexte vers la page de ressources techniques avec la formulation HPLM complète).
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le HPLM est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieu humain de type plasma-Like
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Culture Type Culture de cellules de mammifères