Learn More
Abcam Kit de podoplanine ELISA humaine - Intracellulaire
Code produit 32115605 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 tests
Conditionnement:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115605 10 x 96 tests 96 tests
32115311 1 x 96 Tests 96 tests
32115189 1 x 384 Tests 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32115605 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab32392410x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Kit de podoplanine ELISA humaine - Intracellulaire
Kit de podoplanine ELISA humaine - Intracellulaire
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Numéro d’adhésion Q86YL7
Plage de dosage 25 à 1600 pg/mL
Sensibilité du dosage 7 pg/mL
Contenu et stockage °4C
Substances à analyser détectables PDPN (Podoplanine)
Doser Kit de podoplanine ELISA humaine - Intracellulaire
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA sandwich
Type de produit Sandwich ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Suffisant pour 10 x 96 tests
À utiliser avec (application) ELISA
Expression PDPN
Qualité du kit d’immunoessai RUO
Plages de mesure 25 à 1600 pg/mL
Protéine PDPN
Plage de quantification 25 à 1600 pg/mL
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immuno-oncologie
Conditions d’expédition Glace bleue
Cible PDPN (Podoplanine)
Kit cible nommé PDPN (Podoplanine)
ID UniProt Q86YL7
Limite de détection 25 pg/mL