missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human PON1 (NP_000437) VersaClone cDNA

Code produit 18711459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18711459 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18711459 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC2652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Human PON1 (NP_000437) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PON1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The PON1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Expression hPON1
Numéro d’adhésion NP_000437
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Identification génétique (Entrez) 5444
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -80°C
Espèces Human
Quantité 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.