Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec invalidation du gène POP5
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
Lignée cellulaire POP5 invalidée disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, insertion de 1 pb dans l'exon 1, délétion de 7 pb dans l'exon 1 et insertion de la cassette de sélection dans l'exon 1. Pour commander à la fois les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d'utilisation restreinte d'Abcam
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |