Learn More
R&D Systems™ Human PORCN (NP_982301.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | PORCN |
| Numéro d’adhésion | NP_982301.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 64840 |
| Alias de gène | 2410004O13Rik, DHOF, EC 2.3.1.-, EC 2.3.1.250, FODH, MG61, MG61PPNprobable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, por, PORC, PORCMGC29687, porcupine homolog (Drosophila), PPN, Protein MG61 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |