Learn More
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142831 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32142831 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2585981Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PPP1R13L (iASPP) knockout HeLa