Learn More
R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 2 (NP_002585.2) VersaClone cDNA
Code produit 18713597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18713597 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18713597 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.27€
    719.25€ / 10µg
    Économisez 87.02€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Expression Proprotein Convertase 2/PCSK2
Numéro d’adhésion NP_002585.2
Identification génétique (Entrez) 5126
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.94, KEX2-like endoprotease 2, NEC 2, NEC2, NEC2SPC2, neuroendocrine convertase 2, PC2, PC2NEC-2, PCSK2, Prohormone convertase 2, Proprotein convertase 2, proprotein convertase subtilisin/kexin type 2, SPC2
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg