Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa knockout de PSMB10 (MECL1) humaine
Code produit 32139756 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139756 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139756 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2649232x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Une lignée cellulaire PSMB10 KO est disponible à la commande. KO validé par Western blot. Un témoin de type sauvage est disponible gratuitement. Inactivation réalisée par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO...
Lignée cellulaire PSMB10 KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Témoin de type sauvage gratuit disponible. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules