Learn More
Abcam Lignée cellulaire HeLa humaine avec inactivation du gène RAB27A
Code produit 32142695 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32142695 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32142695 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2651232x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire RAB27A KO disponible à la commande. Inactivation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, avec délétion de 10 pb dans l’exon 3 et délétion de 1 pb dans l’exon 3. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules inac...
Lignée cellulaire RAB27A KO disponible à la commande. Inactivation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, avec délétion de 10 pb dans l’exon 3 et délétion de 1 pb dans l’exon 3. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spezifikation
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules
État réglementaire RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.