Description
Lignée cellulaire RAF1 KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Témoin de type sauvage gratuit disponible. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux conditions suivantes : Déclaration d'Abcam relative à l'utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |