Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour BDNF humain/rat
Code produit 16861506 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine, rat
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles Conditionnement
16861506 Humaine, rat 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16861506 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE0009696T
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
KE00096 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour BDNF doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de BDNF endogène.
  • Le dosage reconnaît le BDNF humain. Un anticorps spécifique au BDNF a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine BDNF dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique au BDNF humain est ajouté pour détecter la protéine BDNF humaine capturée
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), en tant que membre de la famille des neurotrophines des facteurs de croissance, est largement exprimé dans le système nerveux central.
  • Le BDNF est impliqué dans la morphogenèse cérébrale, la plasticité synaptique et l’apprentissage, la santé mentale, les maladies dégénératives du système nerveux central (SNC) et le métabolisme énergétique.
  • Le BDNF a récemment été identifié comme l’une des quatre principales cibles pharmaceutiques dans les maladies neuropsychiatriques, y compris la dépression et le trouble bipolaire.
  • De plus, le BDNF est de plus en plus considéré comme un agent thérapeutique potentiel pour les troubles neurodéveloppementaux tels que le syndrome de Rett.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001137277
Plage de dosage 12,5 à 800 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,1 ng/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine, rat
Identification génétique (Entrez) 627
Espèces hôtes Humain/rat
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P23560/P23363
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine