Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec inactivation du gène RNF10
Code produit 32139580 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139580 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139580 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2668022x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
RNF10 lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, suppression de 11 pb dans l’exon 1 et insertion de la cassette de sélection dans l’exon 1. Pour commander à la fois des cellules knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon....
RNF10 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion de 11 pb dans l’exon 1 et insertion de la cassette de sélection dans l’exon 1. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 de cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 de cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules