Learn More
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142327 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32142327 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2586401Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T