Learn More
Abcam RNF41 (NRDP1) de la lignée cellulaire HeLa à élimination humaine
Code produit 32157029 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157029 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32157029 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2652132x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire RNF41 KO disponible à la commande. Inactivation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l’exon 4. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner '...
Lignée cellulaire RNF41 KO disponible à la commande. Inactivation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 1 pb dans l’exon 4. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules