Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec invalidation du gène RUNX1 (AML1)
Code produit 32157847 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157847 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32153314 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157847 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2654862x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire RUNX1 KO disponible à la commande. Invalidation génique validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 86 pb dans l’exon 4. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner...
La lignée cellulaire KO RUNX1 est disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : insertion à 86 pb dans l'exon 4. Pour commander à la fois les cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules