Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour S100B humaine
Code produit 16811516 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles unitSize
16811516 Humaine 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16811516 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE0010396T
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
KE00103 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour S100B doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de S100B endogène.
  • Le dosage reconnaît la S100B humaine. Un anticorps spécifique à S100B a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine S100B dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à S100B est ajouté pour détecter la protéine S100B capturée.
  • Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
  • La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • S100B est membre de la famille S100 de protéines contenant 2 motifs main EF de liaison calcique et a été impliqué dans la régulation des activités cellulaires telles que le métabolisme, la motilité et la prolifération. S100B est fortement exprimé dans les astrocytes du cerveau.
  • Il est également exprimé dans les cellules de Schwann du système nerveux périphérique et à l’extérieur du système nerveux dans les mélanocytes, les adipocytes et les chondrocytes.
  • Des concentrations élevées de S100B dans le liquide céphalo-rachidien et le sérum rapportés après un traumatisme crânien, une hémorragie sous-arachnoïdienne et un accident vasculaire cérébral ont été corrélées à l’étendue des lésions cérébrales.
  • Une association entre S100B sérique élevé et la présence de métastases cérébrales a été rapportée. Des niveaux accrus de S100B peuvent également être observés chez les patients atteints d’une microangiopathie (SVD).
Spécification
Numéro d’adhésion NP_006263
Plage de dosage 15,6 à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 1 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 6285
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P04271
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine