Learn More
Novus Biologicals™ Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18770904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18770904 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18770904 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.00€
    640.50€ / 1mg
    Économisez 37.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
The Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Salivary Gland Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche