Learn More
R&D Systems™ Human SCD-1 (NP_005054.3) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | SCD-1 |
| Numéro d’adhésion | NP_005054.3 |
| Identification génétique (Entrez) | 6319 |
| Alias de gène | FADS5, MSTP008, SCD1, SCDOS, Stearoyl-CoA desaturase |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |