Learn More
R&D Systems™ Human Semaphorin 3E (NP_036563) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Semaphorin 3 E |
| Numéro d’adhésion | NP_036563 |
| Identification génétique (Entrez) | 9723 |
| Alias de gène | (semaphorin) 3 E, coll-5, KIAA0331M-SEMAH, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema3E, SEMAH, SEMAHM-SemaK, semaphorin-3 E |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |