Learn More
R&D Systems™ Human Semaphorin 3F (AAH42914.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Semaphorin 3 F |
| Numéro d’adhésion | AAH42914.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 6405 |
| Alias de gène | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3 F, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, 3 F, sema III/F, sema IV, Sema3F, SEMA4, SEMA-IV, SEMAK, semaphorin III/F, semaphorin IV |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |