missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Siglec-7 ELISA Kit
Description
Human Siglec-7 quantitates human Siglec-7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Siglec-7.
Molécule d’adhérence putative qui médie la liaison dépendante de l’acide sialique aux cellules. Elle se lie de préférence à l’acide sialique lié à l’alpha-2,3 et à l’alpha-2,6. Elle lie également les disialogangliosides (disialogalactosyle globoside, disialyle lactotétraosylcéramide et disialyle GalNac lactotraoslylcéramide). Le site de reconnaissance de lʼacide sialique peut être masqué par des interactions cis avec des acides sialiques sur la même surface cellulaire. Dans la réponse immunitaire, elle peut agir comme récepteur inhibiteur lors de la phosphorylation de la tyrosine induite par le ligand en recrutant la(les) phosphatase(s) cytoplasmique(s) via leur(s) domaine(s) SH2 qui bloquent la transduction du signal par déphosphorylation des molécules de signalisation. Elle médie l’inhibition de la cytotoxicité des cellules tueuses naturelles. Elle peut jouer un rôle dans l’hémopoïèse. Elle inhibe la différenciation des précurseurs de cellules CD34+ vers la lignée cellulaire myélomonocytaire et la prolifération des cellules myéloïdes leucémiques (in vitro).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Molécule de récepteur inhibiteur d’adhérence 1 ; molécule de récepteur inhibiteur d’adhérence 1, siglec-7 ; AIRM1 ; AIRM-1 ; CD328 ; CDw328 ; D-siglec ; p75 ; p75/ AIRM-1 ; p75/AIRM1 ; QA79 ; protéine membranaire QA79 ; lectine similaire à l’Ig de liaison à l’acide sialique 7 ; lectine similaire à l’Ig de liaison à l’acide sialique 7 ; lectine similaire à l’immunoglobuline de liaison à l’acide sialique 7 ; lectine similaire à l’Ig de liaison à l’acide sialique 7 ; Siglec ; SIGLEC19P ; SIGLEC7 ; SIGLEC-7 ; SIGLECP2 |
| Plage de dosage | 0,1 à 25 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9Y286 |
| Symbole de gène(s) | SIGLEC7 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?