Learn More
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32153302 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32153302 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2591141Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T