missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant L-sélectine/CD62L (soluble) humain

Code produit 15531587
Change view
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15531587 128 tests 128 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15531587 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS206INST

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murin) contre la sL-sélectine humaine, diluant d’échantillon et conjugué à la HRP (anticorps monoclonal [murin] dirigé contre la sL-sélectine), lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon de sL-sélectine humaine (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline avec tampon phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Diluant d’échantillon
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive

Kit ELISA instantané

Le test ELISA pour la L-Sélectine/CD62L (sCD62L humaine) humaine soluble quantifie la sCD62L humaine dans le sérum, le plasma, les surnageants de culture cellulaire ou d’autres liquides organiques humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement la sCD62L humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide qCD62L humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par la liaison du second anticorps (détecteur) à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Un anticorps conjugué à l’enzyme lie le sandwich formé. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.

CD62L (L-sélectine) est une glycoprotéine d’adhérence dont le poids moléculaire est compris entre 74-95 kDa et qui est constitutivement exprimée sur la surface des cellules des leucocytes, et qui médie leur guidage jusqu’aux sites inflammatoires et aux ganglions lymphatiques périphériques en permettant leur basculement le long de la paroi des veinules. CD62L est également impliquée dans l’agrégation des neutrophiles induite par l’activation. Toutefois, le déversement de CD62L, dépendant de l’activation, permet de contrer le basculement des neutrophiles. CD62L a également des rôles de signalisation, notamment l’amélioration de l’expression des récepteurs de la chimiokine. Semblable à CD62P, le ligand principal de CD62L est PSGL-1 (ligand-1 de glycoprotéine de sélectine). Dans le gène CD26L, des polymorphismes à un seul nucléotide ont été associés à plusieurs maladies, dont la néphropathie à immunoglobuline A. Des variantes de transcription à épissage alternatif ont été trouvées pour CD26L.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P14151
Plage de dosage 0,39-25,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,19 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide amniotique, Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6402
Symbole de gène(s) CD62L,LAM1,LECAM1,LEU8,LNHR,LSEL,LYAM1,PLNHR,TQ1
Coefficient de variation inter-dosage 10%
Coefficient de variation intra-dosage 9.2%
Contenus des kits Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Détection d'anticorps, lyophilisé, Microplaque à 96 puits préenduite, Diluant d’échantillon, Bandes de courbe étalon, Solution d’arrêt, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide amniotique, 50 μl ; plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Molécule d’adhésion des lymphocytes-1, CD62L, Leu-8
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.