Learn More
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142883 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32142883 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2633521Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC30A7 (ZnT-7) knockout HeLa