Learn More
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142499 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32142499 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2591371Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa