Learn More
Abcam SLC9A3R1 humaine (EBP50/NHERF-1) lignée cellulaire HeLa knockout
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
La lignée cellulaire KO de NHERF1 est disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 19 pb dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |